missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ GeneAmp™ Tampon PCR 10X II & MgCl2

Numéro de catalogue. N8080130
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1.5 mL
6 x 1.5 mL
2 x 75 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N8080130 6 x 1.5 mL
N8080010 1 x 1.5 mL
4379878 2 x 75 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. N8080130 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8080130
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

2 x 75mL each of GeneAmp™ 10X PCR Buffer II and MgCl2 sufficient for 100 PCR amplifications of 100μL each.

Applied Biosystems GeneAmp Le tampon PCR 10X II est optimisé pour une utilisation avec AmpliTaq l’ADN polymérase, ce qui permet une amplification PCR robuste.

Applied Biosystems™ GeneAmp™ Le tampon PCR 10X II est optimisé pour une utilisation avec AmpliTaq™ l’ADN polymérase, ce qui permet une amplification PCR robuste. La solutionMgCl 2 fournie offre une polyvalence pour optimiser la PCR.

  • Optimisé pour une utilisation avec AmpliTaq™ l’ADN polymérase, offrant une performance PCR maximale
  • Disponible en plusieurs tailles pratiques
  • La solutionMgCl 2 séparée offre de la polyvalence

GeneAmp™ Le tampon PCR II 10X, lorsqu’il est dilué 1:10, fournit le pH et la force ionique optimaux pour l’amplification par PCR. GeneAmp™ Le tampon PCR 10X II est sans ions magnésium. Une solution distincte pourMgCl 2 est fournie. Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, GeneAmp™ le tampon 10X PCR II et la solution MgCl2 offrent plus de polyvalence pour optimiser la concentration d’ions magnésium afin d’obtenir une amplification PCR optimale avec un ensemble spécifique d’amorces et un modèle d’ADN.

Note : Consultez le manuel de l'utilisateur ou l'enclos d'emballage pour des informations limitées sur les licences d'étiquettes et les marques déposées.

Order Info

État d’expédition : Glace humide

Spécifications

Concentration 10X
Contenu et stockage • GeneAmp Tampon PCR II 10X, 6 x 1,5 mL
• de MgCl2, 6 x 1,5 mL

à stocker à -15 °C à -25 °C.
Polymérase AmpliTaq Polymérases d’ADN
Type de produit Tampon PCR
Quantité 6 x 1.5 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (vs. Taq) 1X
Nb de réactions 100 réactions
Format de réaction Équipement
Volume 9 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.