missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Mixage master rapide par PCR

Numéro de catalogue. 4390941
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
2 500 réactions
25 réactions
250 Réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
4390941 2 500 réactions
4390937 25 réactions
4390939 250 Réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 4390941 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4390941
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

This master mix comes in a 250μL tube, enough for 25 reactions.

Le Applied Biosystems AmpliTaq Gold Fast PCR Master Mix est une chimie à démarrage à chaud prématurée pour l’analyse PCR des points finaux.

Le Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix est une chimie à démarrage à chaud prématurée pour l’analyse PCR des points finaux. Sa conception chimique optimisée permet de raccourcir le temps de fonctionnement de la PCR de 2 heures traditionnelles à 40 minutes proches. Il génère des produits PCR de haute qualité qui offrent des résultats de séquençage de haute qualité que les clients attendent. Applied Biosystems™ Optimisé pour les applications de séquençage, ce kit fournit des amplicons spécifiques à haut rendement qui peuvent être séquencés facilement et de manière robuste. Ce mélange master prémélangé fonctionne avec vos apprêts existants pour offrir des résultats sensibles, spécifiques et reproductibles.

  • Résultats—rapides Accélère le temps entre l’échantillon et les résultats. Amplifie le gène de longueur de 600 pb en environ 45 minutes
  • Meilleure qualité—de séquençage Amplicons spécifiques à haut rendement, adaptés aux applications de séquençage qui offrent un faible pic-sous-pointe, une longueur de lecture continue plus longue et un nombre plus élevé de QV-30
  • Facile à utiliser—Le master mix 2X permet une installation rapide des essais
  • Aucune restriction de recuit d’amorçage

Temps rapide jusqu’à la découverte

AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix, UP réduit les temps de réaction PCR à aussi peu que 45 minutes et fournit des données de séquençage robustes, équivalentes aux réactifs PCR standards tels que le classique AmpliTaq Gold™ PCR Master Mix. Ce nouveau mélange maître a été conçu pour être utilisé avec vos amorces existantes et donne des amplicons spécifiques à haut rendement pour des données de séquençage faciles et de haute qualité. Le séquençage des cycles peut maintenant aussi être effectué en aussi peu que 50 minutes.

Installation rapide, haute sensibilité

Ce kit de démarrage pré-mixé vous permet de monter votre expérience rapidement sans sacrifier la performance. Ce kit offre des résultats reproductibles et sensibles, permettant de détecter une seule copie d’un gène dans 10 ng d’ADN.

Résultats robustes du séquençage rapide

Obtenez les résultats de séquençage que vous attendez de la Applied Biosystems™ part de . Le AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix, UP est optimisé pour vos réactions de séquençage. Ce kit fournit des amplicons spécifiques à haut rendement qui vous offrent des lectures de séquençage propres, incluant des pics bas-sous-pic, des longueurs de lecture plus longues et un Q30 supérieur.

Remarque : consultez le manuel d’utilisation ou la notice d’emballage pour obtenir de l’information sur la licence limitée et les marques de commerce.

Order Info

État d’expédition : Glace humide

Spécifications

Concentration 2X
Contenu et stockage • AmpliTaq Gold Fast PCR Master Mix, 2 bouteilles

de 12,5 mL à conserver entre 2 °C et 8 °C.
Format Flacon
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Élevée
Polymérase AmpliTaq Gold Polymérases d’ADN
Vitesse de réaction Rapide
Activité de l’exonucléase 5' - 3'
Type de produit Mixage master rapide par PCR
Quantité 2 500 réactions
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
À utiliser avec (application) Clonage, PCR à démarrage à chaud
Fidélité (vs. Taq) 1X
Démarrage à chaud Démarrage à chaud intégré
Nb de réactions 2 500 réactions
Bouts collants 3'-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 1,5 ko ou moins
Matériau de départ ADN
Volume 2.5 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.