missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 4398886
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
50 mL
10 x 5 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4398886 50 mL
4398876 1 mL
4398881 5 mL
4398901 10 x 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 4398886 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4398886

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

AmpliTaq Gold 360 Master Mix is supplied at 2X concentration and the 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of the 360 GC Enhancer is supplied with each 5mL of master Mix.. Source: Recombinant, modified form of theThermus aquaticusDNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.

AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix contient tout ce qu’il faut pour une amplification PCR réussie dans un ensemble –pratique : tous les composants sont prémélangés et prémesurés.

AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix contient tout ce qui est nécessaire pour une amplification PCR réussie dans un seul ensemble pratique, avec tous les composants prémélangés et prémesurés. Conçu pour la commodité, ce mélange maître s’adapte à différents volumes de réaction pour une plus grande flexibilité d’application et de format. L’ingrédient principal du mélange maître est AmpliTaq Gold la polymérase ADN 360, mais il contient aussi le calibre mondial 360 GC Enhancer, qui peut être ajouté pour des gabarits à forte teneur en GC. Avec la large couverture du gabarit, l’optimisation des conditions de réaction PCR est pratiquement éliminée grâce à l’utilisation du AmpliTaq Gold mélange maître 360.

Caractéristiques

  • Optimisé pour une large gamme de cibles
  • Haute sensibilité, spécificité et rendement
  • Amplification robuste des séquences riches en GC avec un amplificateur 360 GC, leader du marché
  • Aide à obtenir des données de séquençage de haute qualité
  • Mix master prémixé facile à utiliser

Optimisé pour des cibles faciles et stimulantes

Les cibles difficiles incluent les amplicons riches en AT, riche en GC, les amplicons formant des amorces, les répétitions homopolymères et les amplicons qui posent des défis de séquençage. Les amplicons qui nécessitaient auparavant des enzymes spécialisées et des conditions de réaction peuvent maintenant être amplifiés de façon reproductible avec un seul réactif dans des conditions standardisées. Un benchmarking compétitif sur plus de 40 amplicons distingue AmpliTaq Gold le 360 comme une enzyme à haute performance, assurant la plus grande probabilité de succès pour l’amplification de cibles quotidiennes et difficiles.

Optimisé pour la PCR automatisée à démarrage à chaud

AmpliTaq Gold La polymérase à ADN 360 est l’ingrédient clé d’une PCR à démarrage à chaud automatisée, pratique et efficace. Lorsque AmpliTaq Gold du mélange maître PCR 360 est ajouté au mélange de réaction à température ambiante, l’enzyme inactive n’est pas capable d’extension d’amorce. Tout événement de désamorçage à faible stringence qui aurait pu se produire ne sera pas étendu enzymatiquement ni amplifié par la suite. Une étape initiale d’incubation thermique est requise pour l’activation et garantit que l’enzyme active n’est générée qu’à des températures où l’ADN est complètement dénaturé. La quantité de AmpliTaq Gold polymérase ADN 360 augmente lentement dans la réaction à chaque cycle du cycle, et le rendement spécifique du produit augmente sans accumulation de produits non spécifiques, y compris les dimères amorces. La spécificité extrême permet un multiplexage et une discrimination allélique plus faciles.

Amplifier les amplicons à faible copie et les cibles longues

AmpliTaq Gold La polymérase à ADN 360 amplifie efficacement les cibles présentes à faible nombre de copies (voir figure), même en présence de fortes concentrations d’ADN complexe, ce qui la rend particulièrement adaptée à la détection et à l’amplification des cibles à partir d’échantillons d’ADN dégradés. AmpliTaq Gold La polymérase à 360 ADN amplifie efficacement et de façon reproductible de longues séquences (jusqu’à 5 ko).

Remarques

  • AmpliTaq Gold Le Master Mix 360 PCR est fourni à une concentration d’utilisation 2X supérieure à celle recommandée pour une dilution facile lors de l’ajout de gabarit et d’amorces.

Order Info

Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide

Spécifications

Concentration 2X
Contenu et stockage • 2 AmpliTaq Gold x 360 Master Mix, 1 x 360 GC Enhancer de 50 mL
• , 1 x 10 mL

à conserver à -20 °C jusqu’à la première utilisation, puis à 4 °C.
Format Tube
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Élevée
Polymérase AmpliTaq Gold ADN polymérase 360
Vitesse de réaction Standard
Activité de l’exonucléase 5' - 3'
Type de produit PCR Master Mix
Quantité 50 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante ou glace humide
À utiliser avec (application) Clonage, PCR à démarrage à chaud
Fidélité (vs. Taq) 1X
Démarrage à chaud Démarrage à chaud intégré
Nb de réactions Réactions de 2000
Bouts collants 3'-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN
Volume 50 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.