missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apigénine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Apigenin |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 270.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | LK9276000 |
| TSCA | Non |