Learn More
Sulfure d’antimoine(III), 99,999% (base métallique)
Description
Le sulfure d’antimoine(III) est fabriqué pour être utilisé dans des allumettes de sécurité, des munitions militaires, des explosifs et des feux d’artifice. Il est également utilisé dans la production de verre couleur rubis et dans les plastiques comme retardateur de flamme. C’est un semi-conducteur avec une bande interdite directe de 1,8 à 2,5 eV. Avec un dopage approprié, des matériaux de type p et n peuvent être produits.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Antimony(III) sulfide |
| Point de fusion | 550 °C |
| Forme physique | Pièces |
| Quantité | 50 g |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Numéro UN | UN1549 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 339.68 |
| Pourcentage de pureté | 99.999% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H312-H315-H319-H335-H500 |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 215-713-4 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche