missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANS-NH4 (=Ammonium 8-Anilino-1-naphtalènesulfonate) 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A535110G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A535110G 10 g
A53511G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A535110G Fournisseur TCI America Code fournisseur A535110G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 28836-03-5
Formule moléculaire C16H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 316.38
Numéro MDL MFCD00012560
Clé InChI IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonate, 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt, unii-gt7mn8dkd7, gt7mn8dkd7, ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, monoammonium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, ammonium salt 1:1, ansa, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid ammonium salt, 82-76-8 parent
PubChem CID 120066
Nom de l’IUPAC ammonium 8-(phénylamino)naphtalène-1-sulfonate
SOURIRES [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique ANS-NH4 (=Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate) [Hydrophobic fluorescent probe]
Point de fusion 237 °C
Quantité 10 g
Poids de formule 316.38
Pourcentage de pureté ≥95,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline