missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANS-Mg (=Magnésium(II) 8-Anilino-1-naphtalènesulfonate) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A53531G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A53531G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A53531G Fournisseur TCI America Code fournisseur A53531G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 18108-68-4
Formule moléculaire C32H24MgN2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 620.977
Numéro MDL MFCD00065353
Clé InChI IRKGXNAZPUOEMW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme unii-a9jt6a24ev, ansa magnesium salt, ans-mg, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, magnesium salt 2:1, 1,8-ans magnesium salt, a9jt6a24ev, magnesium 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid magnesium salt, magnesium 8-anilinonaphthalene-1-sulfonate, magnesium 8-phenylamino naphthalene-1-sulphonate
PubChem CID 87458
Nom de l’IUPAC magnésium; 8-anilinonaphtalène-1-sulfonate
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]

Spécifications

Nom ou substance chimique ANS-Mg (=Magnesium(II) 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate) [Hydrophobic fluorescent probe]
Quantité 1 g
Poids de formule 620.98
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline