missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ AMTB hydrochloride
Description
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in a rat model (pIC50 = 6.23).
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | AMTB hydrochloride |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de formule | 430.99 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire (g/mol) | 430.991 |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Desiccate at Room Temperature |