missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ ADN polymérase avec tampon II et MgCl2

Numéro de catalogue. N8080259
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 unités
25 x 1 000 unités
250 unités
3 000 unités
5 000 unités
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N8080259 25 x 1 000 unités
N8080241 250 unités
N8080247 1 000 unités
N8080245 3 000 unités
N8080249 5 000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. N8080259 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8080259
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

AmpliTaq Gold L’ADN polymérase est une forme chimiquement modifiée d’ADN AmpliTaq polymérase nécessitant une activation thermique.

AmpliTaq Gold L’ADN polymérase avec tampon II et MgCl2 est une forme chimiquement modifiée d’ADN AmpliTaq polymérase nécessitant une activation thermique. L’enzyme modifiée est fournie à un état inactif et, lors de l’activation thermique, le modificateur est libéré de façon permanente, régénérant ainsi l’enzyme active. L’amplification par PCR à démarrage à chaud qui en résulte offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus par rapport aux techniques PCR conventionnelles.

AmpliTaq Gold L’ADN polymérase peut être activée partiellement ou complètement lors d’une phase de chaleur pré-PCR, ou peut être laissée à s’activer lentement de manière à libération prolongée pendant les étapes de dénaturation du cycle thermique. Avec ou sans étape limitée d’activation thermique initiale, l’enzyme active est libérée lentement pendant le cycle thermique pour correspondre à la concentration du modèle et augmenter la spécificité. Le rendement d’un produit spécifique augmente car les réactifs ne sont pas gaspillés dans la formation de produits non intentionnels.

Caractéristiques

  • Enzyme chimique à démarrage à chaud automatisée pour augmenter la spécificité, la sensibilité et le rendement
  • L’activation thermique à libération prolongée améliore la sensibilité dans les amplifications à faible nombre de copies
  • Une PCR multiplex réussie permet d’économiser du temps et des réactifs
  • Inclut GeneAmp 10X PCR Buffer II avec MgCl2
  • La technologie à démarrage à chaud réduit le risque de contamination biologique

Remarques

  • Pour de meilleures performances AmpliTaq Gold , la polymérase ADN 360 est purifiée par un procédé de séparation propriétaire supplémentaire afin d’éliminer les séquences d’ADN bactérien contaminantes de la préparation enzymatique.
  • Lorsqu’elle est utilisée avec le tampon 360 Gold amélioré, cette enzyme ultra-pure réduit les faux positifs, amplifie les séquences cibles de bas niveau et favorise l’amplification de divers modèles.

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage • AmpliTaq Gold ADN polymérase (5 U/μL), tampon PCR II 25 x 200 μL
• 10X, 100 x 1,5 mL
• 25 mMMgCl 2, 100 x 1,5 mL

Stocker à -15 °C à -30 °C.
Format Tube
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Faible
Polymérase AmpliTaq Gold Polymérases d’ADN
Vitesse de réaction Standard
Activité de l’exonucléase 5' - 3'
Type de produit Polymérases d’ADN
Quantité 25 x 1 000 unités
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
À utiliser avec (application) PCR à démarrage à chaud
Fidélité (vs. Taq) 1X
Démarrage à chaud Démarrage à chaud intégré
Nb de réactions 20 000 réactions
Bouts collants 3'-A
Format de réaction Composants distincts
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.