missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Innovatek Amnicator™ Tampon indicateur de liquide amniotique
Description
- Facile à utiliser
- Indicateur de pH jaune nitrazine hautement sensible
- Distingue le liquide amniotique du mucus cervical, du mucus vaginal ou de l’urine
- Détecte même de petites quantités de liquide amniotique dans le vagin
- Changement de couleur clairement visible en quelques secondes
- Conservation à la température ambiante
- Durée de conservation de 2 ans
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Analytes détectables | Liquide amniotique |
| Format | Tampon indicateur |
| À utiliser avec (application) | Détection du liquide amniotique |
| Comprend | Nitrazine Indicateur jaune |
| Quantité | 6 tests/kit |