missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Persulfate d’ammonium, 25g, MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN802811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN802811 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN802811 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 04802811

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Catalyseur de polymérisation utilisé avec TEMED pour la formation de gel de polyacrylamide

Identifiants chimiques

CAS 7727-54-0
Formule moléculaire H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 228.19
Numéro MDL MFCD00003390
Clé InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
Nom de l’IUPAC [(sulfonatoperforoxy)sulfonyl]oxydant de diammonium
SOURIRES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ammonium Persulfate
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté ≥99%
Niveau Electrophoresis