Learn More
Peroxydisulfate d’ammonium, 98%
Description
Le peroxydisulfate d’ammonium est largement utilisé comme agent oxydant et initiateur radical dans la polymérisation de certains alcènes. Il participe activement à la synthèse de polymères d’importance commerciale comme le caoutchouc styrène-butadiène et le polytétrafluoroéthylène. Il se combine avec la tétraméthyléthylénediamine pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide. En raison de ses propriétés oxydantes, il peut être utilisé pour graver le cuivre sur les circuits imprimés, ce qui est une alternative à la solution de chlorure ferrique. De plus, il agit comme des oxydants dans la synthèse organique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le peroxydisulfate d’ammonium est largement utilisé comme agent oxydant et initiateur de radicaux dans la polymérisation de certains alcènes. Il participe activement à la synthèse de polymères d’importance commerciale comme le caoutchouc styrène-butadiène et le polytétrafluoroéthylène. Il se combine avec la tétraméthyléthylénediamine pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide. En raison de ses propriétés oxydantes, il peut être utilisé pour graver le cuivre sur les circuits imprimés, ce qui est une alternative à la solution de chlorure ferrique. De plus, il agit comme des oxydants dans la synthèse organique.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau.
Notes
La solution aqueuse se décompose lentement à température ambiante. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents réducteurs puissants, les matières organiques et les métaux en poudre.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium peroxydisulfate |
| Point de fusion | 120 °C (décomposition) |
| Quantité | 500 g |
| Point d’éclair | Aucun |
| Odeur | Inodore |
| Indice de réfraction | 1.5 |
| Sensibilité | Sensible à l’humidité |
| Densité | 1.982 |
| Formule linéaire | (NH4)2S2O8 |
| Numéro UN | UN1444 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H272-H302-H315-H317-H319-H334-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H272-H301-H334-H315-H319-H317-H335 May intensify fire oxidizer. Toxic if swallowed. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMMONIUM PERSULFATE |
| EINECSNumber | 231-786-5 |
| RTECSNumber | SE0350000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche