Learn More
Dodécahydrate de fer(III) sulfate d’ammonium, ACS, 98,5-102,0%
Description
Le sulfate d’ammonium de fer(III) dodécahydrate est utilisé dans la teinture et l’impression des textiles, comme réactif analytique de laboratoire. Elle est souvent utilisée comme norme analytique et a été employée dans diverses autres applications, allant des nanomatériaux aux réactions redox générales. Il joue un rôle important dans l’inactivation des mycobactériophages D29, qui sont vitales pour les mycobactéries smegmatis et M. tuberculosis viables. Le sulfate ferroux d’ammonium cristallin a montré une fonction utile en tant que dosimètre à forte dose absorbée et basse température.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate |
| Point de fusion | 39°C to 41°C |
| Nom Remarque | For analysis ACS |
| Couleur | Mauve |
| Forme physique | Cristaux brisés |
| Quantité | 500 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98.5-102.0% |
| Renseignements sur la solubilité | Freely soluble in water and hydrochloric acid. Insoluble in alcohol. |
| Poids de formule | 482.18 (266.00 Anhydrous) |
| Niveau | ACS |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319 |
| Precautionary Statement | P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362 |
| EINECSNumber | 233-382-4 |
| RTECSNumber | WS5900000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche