missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iodure d’ammonium, ACS, 99%, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium Iodide |
| CAS % maximal | 1 |
| Forme physique | Poudre ou aiguilles cristallines |
| Quantité | 125 g |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Niveau | Réactif |
| Emballage | Bouteille en verre ambrée |
| Résidu après calcination | 0.0005 |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.