missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde d’ammonium, réactif ACS (aqua ammoniac), réactifs

Numéro de catalogue. 01336794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
20 L
194 L
Emballage:
Bouteille en verre
Fût en polyéthylène
HDPE Winpak
Verre revêtu de sécurité
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
01336794 194 L Fût en polyéthylène
01336793 2.5 L Verre revêtu de sécurité
01336792 2.5 L Bouteille en verre
01336791 20 L HDPE Winpak
01336790 500 mL Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 01336794 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C5103500194Y

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hydroxyde d’ammonium, réactif ACS (Aqua Ammoniac), ACS, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-5 , 1336-21-6
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Aqua Ammonia
Nom de l’IUPAC Eau
SOURIRES O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ammonium Hydroxide, ACS Reagent (Aqua Ammonia)
pH 13.6
Couleur Incolore
Point d’ébullition 36 °C
Quantité 194 L
Niveau ACS
Emballage Fût en polyéthylène
Gravité spécifique 0.9
Forme physique Liquide