missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde d’ammonium, 10% en w/v, Réactifs

Numéro de catalogue. 01336580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01336580 20 L
01336579 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01336580 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C710352020F

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hydroxyde d’ammonium, 10% w/v, réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-5 , 1336-21-6
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Aqua Ammonia
Nom de l’IUPAC Eau
SOURIRES O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ammonium Hydroxide, 10% w/v
pH >11.5
Couleur Incolore
Point d’ébullition 69 °C
Quantité 20 L
Pourcentage de pureté 10% w/v
Niveau Réactif
Emballage Cubitainer
Gravité spécifique 0.987
Forme physique Liquide