missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tampon acétate d’ammonium, pour le fer, certifié, LabChem™

Numéro de catalogue. LC109852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LC109852 1 L
LC109851 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. LC109852 Fournisseur LabChem Code fournisseur LC109852

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 7732-18-5 | Formula: CH3COONH4 | Weight: 77.08 g/mol

Spécifications

Nom ou substance chimique Ammonium Acetate Buffer
Nom Remarque Pour le fer
CAS 7732-18-5, 64-19-7, 631-61-8
Couleur Incolore
CAS % maximal 70.02, 20.43, 9.55
Renseignements sur la décomposition Ammoniac gazeux
À utiliser avec (application) Iron Analysis
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Désignation Test de réussite
Formule moléculaire CH3COONH4
Formule linéaire CH3COONH4
Emballage Bouteille en polyéthylène
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids moléculaire (g/mol) 3 to 6
Poids de formule 77.08
Niveau Certifié
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats