missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyde d’ammoium, 0,012 Normal, Réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammoium Hydroxide, 0.012 Normal |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Quantité | 10 L |
| Niveau | Réactif |
| Emballage | Cubitainer |
| Gravité spécifique | 0.9999 |
| Forme physique | Liquide |