missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva™ Amersham™ ECL™ Réactifs de détection Western Blotting

Numéro de catalogue. 45000875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
62.5 mL
125 mL
250 mL
375 mL
Suffisant pour:
1000 cm2 Membrane
2000cm 2 Membrane
4000 cm2 Membrane
6000 cm2 Membrane
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Suffisant pour
45000875 250 mL 4000 cm2 Membrane
45000878 62.5 mL 1000 cm2 Membrane
45001160 375 mL 6000 cm2 Membrane
45000885 125 mL 2000cm 2 Membrane
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 45000875 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur RPN2106
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

À utiliser pour tous les rachats Western de routine. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Les réactifs de détection de blotting Western sont les premiers réactifs de détection chimioluminescente disponibles dans le commerce au monde et restent l'un des plus largement utilisés.

  • Détectable sur Hyperfilm™ ECL ou avec l’imageur CCD
  • Utilise une détection améliorée à base de luminol, adaptée à tout Western Blotting courant

Western Blotting

Spécifications

Type de produit ECL Réactif de détection Western Blot
À utiliser avec (application) Transfert Western
Quantité 250 mL
Sensibilité ∼10 pages
Suffisant pour 4000 cm2 Membrane
Contenu et stockage Réactif de détection de 250 mL, réactif de détection 2 de 1250 mL 2 °C à 8 °C