Learn More
Invitrogen™ Marqueurs ARN Century-Plus™
Description
Invitrogen™ Les marqueurs ARN Century-Plus™ ne sont pas marqués pour la coloration avec EtBr et sont fournis dans un tube contenant 50 μg à une concentration de 1 mg/mL. Les marqueurs sont prémélangés pour obtenir une coloration équivalente sur un gel de polyacrylamide à 5% et 8 M urée et sont utiles comme normes de taille d’ARN pour l’électrophorèse dénaturante du gel. Des marqueurs de 1 à 2 μg (2 à 4 μL) génèrent 7 bandes distinctes sur un gel d’acrylamide TBE-urée avec coloration EtBr. Testé pour être sans nucléase et stable pendant la nuit à 37 °C. Compatible avec les gels dénaturants d’agarose et de polyacrylamide dénaturants.
Order Info
Conditions d’expédition : Glace sèche
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver sous –70 °C. |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Prêt à charger | Non |
| Plage de tailles | 0,1 à 1 ko |
| Compatibilité avec le gel | Dénaturation des gels d’agarose, dénaturation des gels de polyacrylamide |
| Masse | 50 μg |
| Quantité | 1 tube |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Gamme de produit | Ambion, RNA Century |
| Type de produit | Marqueur ARN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.