Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ Tossier de transcription T7
Description
Comprend
T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Le Ambion™ MAXIscript™ kit de transcription in vitro T7 synthétise des sondes d’ARN en seulement 10 minutes pour une utilisation dans des tests de protection contre les ribonucléases, l’hybridation in situ et les hybridations par blot. Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour 30 réactions. Le MAXIscript kit de transcription In Vitro synthétise des sondes d’ARN avec des activités spécifiques atteignant 1 × 109 cpm/μg en seulement 10 minutes. MAXIscript Les kits sont très efficaces pour synthétiser des sondes de pleine longueur, même pour limiter les concentrations de nucléotides, ce qui en fait le compagnon parfait des tests de protection contre les ribonucléase. MAXIscript Les kits sont aussi un excellent choix pour la synthèse de sondes non marquées isotopiquement. Le marquage peut être réalisé post-transcriptionnellement à l'aide du kit de marquage psoralen-biotine d' BrightStar™ Ambion, ou pendant la transcription en incorporant des nucléotides modifiés dans la réaction. MAXIscript Les kits peuvent aussi être utilisés pour la synthèse de quantités modestes d’ARN non marqué (réaction de 2 –6 μg/20 μL) allant jusqu’à 2 kb.
- Des sondes d’ARN à forte intensité spécifique en seulement 10 minutes
- Kit idéal de synthèse de sonde pour les essais de protection des nucléases, les blots du Nord et du Sud, ainsi que l’hybridation in situ
- Inclut TURBO DNase™
- Tous les kits contiennent des réactifs sans DNase/RNase testés de qualité
- Rendement ARN : 2 à 6 μg
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | Le mélange enzymatique T7, le tampon de transcription 10X, ATP la solution, la solution CTP, la solution GTP, la solution UTP, la TURBO DNase, le tampon de charge gel II et la pTRI-b-actine sont tous stockés à –20 °C. L’eau sans nucléase peut être stockée à n’importe quelle température. |
| Final Product Type | ARNm synthétique, ARNm |
| Format | Équipement |
| Sample Type | ARNm, ARNm synthétique |
| For Use With (Application) | Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNPs, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, livraison, produits PCR |
| No. of Reactions | 30 réactions |
| Product Line | Ambion, MAXIscript |
| Product Type | T7 Tkit de transcription in vitro |
| Quantity | 30 réactions |
| Promoter | T7 |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.