missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ambion™ Contrôle négatif in vivo #1 siRNA
Description
Ambion™ Contrôles in vivo des siRNA
Contrôles de siRNA validés pour optimiser les expériences de siRNA ciblant les transcrits codants et non codants
Des siRNA témoins positifs testés fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
Les contrôles négatifs ont pratiquement prouvé qu’ils ont peu d’effets sur la prolifération cellulaire et la viabilité
Incluez Silencer™ des modifications Select pour une plus grande spécificité ou Ambion™ des modifications In Vivo pour une stabilité accrue
Pour une utilisation dans les cellules
humaines, de souris et de rats Qu’est-ce que Ambion™ les ARN In Vivo?
Ambion™ Les siRNA in vivo sont conçus à l’aide de l’algorithme éprouvé Silencer™ Select et intègrent des modifications chimiques pour une meilleure stabilité sérique grâce à la délivrance in vivo. La stabilité sérique supplémentaire ne compromet pas la performance des siARN. Ambion™ Il a été démontré que les siRNA in vivo sont non toxiques in vivo (souris) et non immunogènes (tests cellulaires). Dans les tests cellulaires, Ambion™ les siARN In Vivo présentent une puissance équivalente ou supérieure à celle des siARN Silencer™ Select. Le résultat est une meilleure confiance dans vos expériences ARNi in vivo, un meilleur knockdown associé à une solution d’administration efficace, et l’assurance d’effets non spécifiques limités.
SiARN
témoins négatifs Les siARN—témoins négatifs Les siARN témoins avec des séquences qui ne ciblent aucun produit—génique sont essentiels pour déterminer les effets de la délivrance de siRNA et pour fournir une base de comparaison des échantillons traités avec des ARN<[><]>. Ambion™ Les siRNA in Vivo ne présentent aucune similarité significative de séquence avec les séquences génétiques de souris, rats ou humains. Ces siARN témoins négatifs ont été testés par analyse de microarrays et ont montré qu’ils ont des effets minimes sur l’expression génique. De plus, ces siRNA témoins négatifs ont été testés dans des tests cellulaires multiparamétriques et ont prouvé qu’ils n’ont aucun effet significatif sur la prolifération cellulaire, la viabilité ou la morphologie des lignées cellulaires testées.
Contrôle
Ambion™ de la qualité synthétise et purifie chaque Ambion™ ARN In Vivo dans des installations à la fine pointe de la technologie afin de répondre aux normes de qualité les plus élevées. Dans le cadre de nos procédures rigoureuses de contrôle de qualité, chaque oligonucléotide d’ARN est analysé par spectrométrie de masse MALDI-TOF, et un HPLC analytique est utilisé pour surveiller la pureté. Pour assurer la meilleure qualité, nous évaluons également chaque ARN recuit par électrophorèse en gel afin de confirmer que les brins recuit correctement. Le résultat est un siRNA de qualité supérieure, purifié et prêt à l’emploi.
Contrôles
In Vivo ReadyNos siRNA In Vivo Ready Control sont soumis à ce niveau supplémentaire de purification et de tests requis pour l’introduction des siRNA chez les animaux. Après la purification et le recuit du HPLC, chaque siARN est purifié davantage en utilisant un procédé qui élimine l’excès de sel via une membrane semi-perméable. Le résultat est un siARN très pur avec une teneur en sel minimale, adapté aux applications in vivo. Les ARNi in vivo sont ensuite filtrés stériles et testés pour détecter la présence d’endotoxine. À des concentrations de 50 μM en présence d’eau déionisée, les ARN Ready in vivo contiennent moins de 5,0 mM de Na+, moins de 0,06 mM de K+ et moins de 0,02 mM de Mg2+.
humaines, de souris et de rats Qu’est-ce que Ambion™ les ARN In Vivo?
Ambion™ Les siRNA in vivo sont conçus à l’aide de l’algorithme éprouvé Silencer™ Select et intègrent des modifications chimiques pour une meilleure stabilité sérique grâce à la délivrance in vivo. La stabilité sérique supplémentaire ne compromet pas la performance des siARN. Ambion™ Il a été démontré que les siRNA in vivo sont non toxiques in vivo (souris) et non immunogènes (tests cellulaires). Dans les tests cellulaires, Ambion™ les siARN In Vivo présentent une puissance équivalente ou supérieure à celle des siARN Silencer™ Select. Le résultat est une meilleure confiance dans vos expériences ARNi in vivo, un meilleur knockdown associé à une solution d’administration efficace, et l’assurance d’effets non spécifiques limités.
SiARN
témoins négatifs Les siARN—témoins négatifs Les siARN témoins avec des séquences qui ne ciblent aucun produit—génique sont essentiels pour déterminer les effets de la délivrance de siRNA et pour fournir une base de comparaison des échantillons traités avec des ARN<[><]>. Ambion™ Les siRNA in Vivo ne présentent aucune similarité significative de séquence avec les séquences génétiques de souris, rats ou humains. Ces siARN témoins négatifs ont été testés par analyse de microarrays et ont montré qu’ils ont des effets minimes sur l’expression génique. De plus, ces siRNA témoins négatifs ont été testés dans des tests cellulaires multiparamétriques et ont prouvé qu’ils n’ont aucun effet significatif sur la prolifération cellulaire, la viabilité ou la morphologie des lignées cellulaires testées.
Contrôle
Ambion™ de la qualité synthétise et purifie chaque Ambion™ ARN In Vivo dans des installations à la fine pointe de la technologie afin de répondre aux normes de qualité les plus élevées. Dans le cadre de nos procédures rigoureuses de contrôle de qualité, chaque oligonucléotide d’ARN est analysé par spectrométrie de masse MALDI-TOF, et un HPLC analytique est utilisé pour surveiller la pureté. Pour assurer la meilleure qualité, nous évaluons également chaque ARN recuit par électrophorèse en gel afin de confirmer que les brins recuit correctement. Le résultat est un siRNA de qualité supérieure, purifié et prêt à l’emploi.
Contrôles
In Vivo ReadyNos siRNA In Vivo Ready Control sont soumis à ce niveau supplémentaire de purification et de tests requis pour l’introduction des siRNA chez les animaux. Après la purification et le recuit du HPLC, chaque siARN est purifié davantage en utilisant un procédé qui élimine l’excès de sel via une membrane semi-perméable. Le résultat est un siARN très pur avec une teneur en sel minimale, adapté aux applications in vivo. Les ARNi in vivo sont ensuite filtrés stériles et testés pour détecter la présence d’endotoxine. À des concentrations de 50 μM en présence d’eau déionisée, les ARN Ready in vivo contiennent moins de 5,0 mM de Na+, moins de 0,06 mM de K+ et moins de 0,02 mM de Mg2+.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Le siARN (recuit) est expédié à température ambiante sous forme d’oligonucléotides séchés dans un seul tube, accompagné de 1,75 ml d’eau sans nucléase pour la resuspension. Conserver à 20 °C ou en dessous –. |
| Type Contrôle | Contrôle négatif |
| Type d’ARNi | ARNsi |
| À utiliser avec (application) | ARNi, Transfection |
| Étiquette ou colorant | Non conjugué |
| Gamme de produit | Ambion |
| Type de produit | ARNsi |
| Pureté | In Vivo, HPLC |
| Quantité | 50 nmol |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.