Learn More
Invitrogen™ ARN total de la rate humaine
Description
L’ARN de la plus haute qualité disponible de Invitrogen, il est traité à la DNase, soumis à des normes de contrôle de qualité inégalées et certifié pour contenir de petits ARN (miARN, ARN et ARNn). Un tube contenant 100 μg est fourni à une concentration de 1 mg/mL. L’intégrité de l’ARNm, la contamination par ADN génomique, la présence ou l’absence d’inhibiteurs enzymatiques et la contamination à l’ARN ribosomique dans les préparations poly(A) sont tous des aspects importants utilisés pour juger la qualité des FirstChoice™ ARN. Les échantillons sont traités à l’aide de Invitrogen réactifs d’isolation d’ARN pour produire un ARN très pur et intact. Un traitement rigoureux à la DNase est effectué afin de s’assurer que l’ARN est prêt à être utilisé dans toute application en aval, y compris la RT-PCR. Comme il est impossible de retirer chaque molécule d’ADN d’un échantillon d’ARN, chaque préparation est testée pour s’assurer que toute contamination résiduelle par ADN est insignifiante. L’intégrité de l’ARN est vérifiée par électrophorèse capillaire à l’aide du Agilent™ bioanalyseur 2100.
Order Info
Conditions d’expédition : Glace sèche
Certifications
microARN certifié
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 1 mg/mL |
| Contenu et stockage | Conserver à -70 °C ou en dessous. Évitez plusieurs cycles de –congélation et de décongélation. Les aliquotes du produit peuvent être stockées à court terme à -20 °C. NE PAS CONSERVER DANS UN CONGÉLATEUR SANS GEL. |
| Espèces | Humain |
| Type d’échantillon | ARN total |
| Gamme de produit | Ambion |
| Pureté | microARN certifié |
| Quantité | 100 μg |
| Traitement de l'échantillon | Traité par DNase |
| Source d’échantillon | Tissu normal |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.