missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Amberlyst™ 15, Hydrogène Forme, Humide

Numéro de catalogue. 111014120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111014120 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111014120 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 21639925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une résine d’échange d’ions macro réticulaire à base de polystyrène avec un groupe sulfonique fortement acide.

Amberlyst Le 15 est une excellente source d’acide fort. Il peut aussi être utilisé plusieurs fois. Amberlyst 15 est une résine d’acide d’échange d’ions sulfonique macro-poreuse sensible à la chaleur qui pourrait servir de catalyseur.

Spécifications

Emballage Bouteille en polyéthylène
pH 0 à 14
Quantité 25 g
Gamme de produit Amberlyst
Aperçu général Gonflement (sec à saturé en solvant,%) : hexane 10-15; toluène 10-15; dichlorure d’éthylène 15-20; acétate d’éthylène 30-40; alcool éthylène à 95% 60-70; Eau 60-70.
Capacité (métrique) 4,7 meq/g en poids à sec
Numéro MDL MFCD00145841
CAS 39389-20-3