missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Amberlite™ XAD16N, maillage 20-60

Numéro de catalogue. 111015789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111015789 1 kg
111015788 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 111015789 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur XAD161KG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Résine polyaromatique hydrophobe

Résine macroréticulaire non ionique qui adsorbe et libère des espèces ioniques par des interactions hydrophobes et polaires; généralement utilisé dans des conditions isocratiques.

Spécifications

Granulométrie Maillage 20/60
Technique Chromatography
Emballage Bouteille en polyéthylène
Quantité 1 kg
Surface (métrique) 800 m2/g
Gamme de produit Amberlite
Matériau Styrene-divinylbenzene
Numéro MDL MFCD00145831
CAS 104219-63-8

Amberlite est une marque déposée de la Dow Chemical Société ou d’une société affiliée de Dow