missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ AmberChrom™ (anciennement Dowex™) Forme à hydrogène 50WX4, maillage 50-100
Description
Dowex™ La forme hydrogène 50WX4 est une résine de billes gelformée non macroporeuse. Dowex™ La forme hydrogène 50WX4 peut être utilisée comme matériau d’emballage de colonne, utilisé en chromatographie à échange anionique.
Spécifications
Spécifications
| Granulométrie | Maillage 50/100 |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Quantité | 100 g |
| Gamme de produit | Amberchrom |
| Capacité (métrique) | 1,1 meq/mL par volume de lit humide |
| Numéro MDL | MFCD00132725 |
| CAS | 69011-20-7 |
Amberchrom est une marque déposée de la Dow Chemical Société ou d’une société affiliée de Dow