missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrate d’aluminium nonahydrate, ACS, 98,0-102,0%

Numéro de catalogue. AA36291D9
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA36291D9 5 x 1 kg
AA3629118 50 g
AA3629130 250 g
AA36291A1 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AA36291D9 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 036291D9
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375,129 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Convient au développement de matériaux pour batteries.

Identifiants chimiques

CAS 7784-27-2
Formule moléculaire AlH18N3O18
Poids moléculaire (g/mol) 375.129
Numéro MDL MFCD00003419
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
Nom de l’IUPAC aluminium; trinité; Nonahydrate
SOURIRES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]

Spécifications

Nom ou substance chimique Aluminum nitrate nonahydrate
Point de fusion 73,5 °C (135° (décomposition))
Nom Remarque Nonahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 x 1 kg
Fourchette de pourcentages d’essai 98 -102%
Renseignements sur la solubilité Très soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’acétate d’éthyle et la pyridine.
Poids de formule 375.13 (212.99 anhydre)
Niveau ACS
Odeur Inodore
Sensibilité Hygroscopique
Aspect Cristallin blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H318
Precautionary Statement P280-P305+P351+P338-P310
DOTInformation DOT Class: 5.1, Packaging Group: III
EINECSNumber 236-751-8
RTECSNumber BD1050000
TSCA Oui
missing translation for 'storageNote' Hygroscopique
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche