missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminum ICP Standard, 10,000 ppm Al in 5% HNO3, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. PAL10KN50
Modifier l'affichage
Click to view available options
Package: Natural Poly; Size: 50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
PAL10KN50 Package: Natural Poly; Size: 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PAL10KN50 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur PAL10KN50

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Aluminum ICP Standard
Emballage Natural Poly Bottle
CAS 7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Notes sur la concentration ou la composition 10,000ppm Al
CAS % minimum 81.0, 11.23, 6.06
CAS % maximal 84.0, 11.69, 6.31
Équivalent 1 mL = 10 mg Al
Formule moléculaire AlH18N3O18
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Nom de l’IUPAC aluminum;trinitrate;nonahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 375.129
PubChem CID 24567
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats