missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Terpineol 80,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T002225ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T002225ML 25 mL
T0022500ML 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T002225ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T002225ML

Identifiants chimiques

CAS 98-55-5
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00001557
Clé InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
Nom de l’IUPAC 2-(4-méthylcyclohex-3-en-1-yl)propane-2-ol
SOURIRES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O

Spécifications

Nom ou substance chimique alpha-Terpineol
Couleur Jaune
Quantité 25 mL
Poids de formule 154.25
Pourcentage de pureté ≥80.0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-2323
RTECSNumber WZ6700000
TSCA Yes