missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Naphthol Orange, TCI America™

Numéro de catalogue. N030825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N030825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. N030825G Fournisseur TCI America Code fournisseur N030825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 523-44-4
Formule moléculaire C16H11N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 350.32
Numéro MDL MFCD00021510
Clé InChI HMWJVUNISIEXFR-FLNCGGNMSA-M
Synonyme Acid Orange 20, Orange I, Tropaeolin OOO-1
PubChem CID 73013064
Nom de l’IUPAC sodium 4-{2-[(1E)-4-oxo-1,4-dihydronaphtalène-1-ylidène]hydrazine-1-yl}benzène-1-sulfonate
SOURIRES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique alpha-Naphthol Orange
Quantité 25 g
Poids de formule 350.32
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-4274
RTECSNumber DB7085000
TSCA Oui