missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monohydrate alpha-lactose, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18600441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Emballage:
Seau en polyéthylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18600441 5 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18600441 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur L20715KG
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L2071, 5989-81-1, C12h22o11·h2o

Spectrum™ Le monohydrate chimique alpha-lactose, aussi appelé sucre de lait, est un sucre disaccharide ajouté aux pilules comme produit de remplissage en raison de ses propriétés physiques. Les produits non classés fournis par Spectrum indiquent une catégorie adaptée à un usage industriel général ou à des fins de recherche et ne conviennent généralement pas à la consommation humaine ou à un usage thérapeutique. Ces documents peuvent ou non avoir un certificat d’analyse disponible.

Identifiants chimiques

CAS 5989-81-1
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Clé InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Nom de l’IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol hydrate
SOURIRES O.OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O

Spécifications

Nom ou substance chimique alpha-Lactose Monohydrate
CAS % maximal 100%
Emballage Seau en polyéthylène
Quantité 5 kg
Niveau Non noté
Forme physique Poudre ou solide cireux