missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-chloralose, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN10045910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN10045910 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN10045910 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0210045910

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé comme anesthésique pour les animaux de laboratoire

Identifiants chimiques

CAS 15879-93-3
Formule moléculaire C8H11Cl3O6
Poids moléculaire (g/mol) 309.52
Numéro MDL MFCD00005542
Clé InChI OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Synonyme a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 7057995
Nom de l’IUPAC 1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichlorométhyl)-tétrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]éthane-1,2-diol
SOURIRES OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique α-Chloralose
Quantité 10 g
Poids de formule 309.53