missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Conjugués alpha-bungarotoxines

Numéro de catalogue. B13422
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étiquette ou colorant:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Biotine-XX
Non étiquetés
Tétraméthylrhodamine
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Étiquette ou colorant
B13422 Alexa Fluor™ 488
B35451 Alexa Fluor™ 555
B13423 Alexa Fluor™ 594
B35450 Alexa Fluor™ 647
B1196 Biotine-XX
T1175 Tétraméthylrhodamine
B1601 Non étiquetés
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. B13422 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B13422

Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de Invitrogen conjugués alpha-bungarotoxines, incluant Alexa Fluor et Alexa Fluor Plus.

Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de Invitrogen conjugués alpha-bungarotoxines, incluant Alexa Fluor et Alexa Fluor Plus. L’alpha-bungarotoxine, un peptide de 74 acides aminés extrait du venin de Bungarus multicinctus, se lie avec une forte affinité à la sous-unité alpha du récepteur nicotinique de l’acétylcholine (AChR) des jonctions neuromusculaires.

Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de Invitrogen conjugués alpha-bungarotoxines, incluant Alexa Fluor et Alexa Fluor Plus. L’alpha-bungarotoxine, un peptide de 74 acides aminés extrait du venin de Bungarus multicinctus, se lie avec une forte affinité à la sous-unité alpha du récepteur nicotinique de l’acétylcholine (AChR) des jonctions neuromusculaires. Notre alpha-bungarotoxine 555, brillante et photostable Alexa Fluor , est un excellent choix de sonde pour visualiser ce récepteur.

Les conjugués fluorescents d’alpha-bungarotoxine peuvent être utilisés pour faciliter l’identification des AChR nicotiniques et la localisation des jonctions neuromusculaires. L’alpha-bungarotoxine conjuguée a été utilisée dans diverses applications, notamment l’immunofluorescence (FI), l’immunohistochimie (IHC) et la cytométrie en flux (CF).

Spécifications

Type de produit Conjugué
Quantité 500 μg
Contenu et stockage Conservez au congélateur (–de 5° à –30 °C) et protégez-les de la lumière.
Étiquette ou colorant Alexa Fluor™ 488
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Sous-type de protéine Autres protéines
Excitation/Émission 495/519 nm
Gamme de produit Alexa Fluor