missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Bromo-m-xylène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B35855G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B35855G 5 g
B358525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B35855G Fournisseur TCI America Code fournisseur B35855G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 620-13-3
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.064
Numéro MDL MFCD00000177
Clé InChI FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methylbenzene, alpha-bromo-m-xylene, m-methylbenzyl bromide, m-xylyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl, 3-bromomethyl toluene, m-xylene, .alpha.-bromo, 3-methylbenzylbromide, m-xylene, alpha-bromo
PubChem CID 12099
Nom de l’IUPAC 1-(bromométhyl)-3-méthylbenzène
SOURIRES CC1=CC(=CC=C1)CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique alpha-Bromo-m-xylene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 98 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1701
Poids de formule 185.06
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber CY9039200
TSCA Oui