missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allyltributyltine 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A12225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A12225G 5 g
A122225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A12225G Fournisseur TCI America Code fournisseur A12225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 24850-33-7
Formule moléculaire C15H32Sn
Poids moléculaire (g/mol) 331.13
Numéro MDL MFCD00010346
Clé InChI YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyltributyltin, allyltributylstannane, allyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-2-propenyl, tributyl prop-2-en-1-yl stannane, allyl tributyl stannane, unii-aor8od4103, tributyl-2-propenylstannane, tri-n-butyl-2-propenylstannane, allyl tributyltin
PubChem CID 90628
Nom de l’IUPAC Tributyl(prop-2-en-1-yl)Stannane
SOURIRES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C

Spécifications

Nom ou substance chimique Allyltributyltin
Couleur Incolore
Point d’ébullition 155 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2788
Poids de formule 331.13
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide