missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure d’Allylpalladium(II), PD 56,0% min

Numéro de catalogue. AA1000501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA1000501 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA1000501 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 01000501

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 12012-95-2 | C6H10Cl2Pd2 | 365,89 g/mol

Le chlorure d’Allylpalladium(II) est utilisé comme un catalyseur important dans la réaction de Heck. Il réagit avec l’anion cyclopentadiényl pour donner du palladium allilé cyclopentadiényl. Il agit comme précatalyseur pour la catalyse asymétrique et par couplage croisé. De plus, elle est utilisée dans la préparation de 1,4-diallyl-1,2-dihydroisoquinolines. Elle est également utilisée comme catalyseur pour la réaction de couplage de Buchwald-Hartwig plus verte et impliquée dans la synthèse de catalyseurs palladium cationiques. De plus, il participe à la préparation du complexe -hétérocyclique carbène-palladium-eta3-chlorure d’allyle, qui constitue un catalyseur efficace pour les réactions de couplage croisé de Suzuki-Miyaura en chimie synthétique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 12012-95-2
Formule moléculaire C6H10Cl2Pd2
Poids moléculaire (g/mol) 365.89
Numéro MDL MFCD00044874
Clé InChI PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
PubChem CID 61538
Nom de l’IUPAC Chloropalladium (1+); Prop-1-ENE
SOURIRES Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c

Spécifications

Nom ou substance chimique Allylpalladium(II) chloride dimer
Point de fusion 120 °C (décomposition)
Couleur Jaune
Quantité 0.25 g
Beilstein 4124623
Sensibilité Sensible à l’air et à l’humidité
Renseignements sur la solubilité Très soluble dans le dichlorométhane et le dichloroéthane; Légèrement soluble dans le toluène, insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, le benzène, l’acétone et le dichlorométhane, le dichloroéthane et le méthanol; Légèrement soluble dans le toluène; Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 365.85
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Pd 56.0% min.
Forme physique Poudre
Hazard Category H315-H319
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
EINECSNumber 234-579-8
RTECSNumber RT3510000
TSCA Non
missing translation for 'storageNote' 2 °C à 8 °C
Recommended Storage Garder froid; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche