missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iodure d’allyle, 97+%, coup de couteau. avec du cuivre, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAA1182218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1182218 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAA1182218 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1182218
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 556-56-9 | Molecular Formula: C3H5I | Molecular Weight: 167.98 g/mol

L’iodure d’allyle est utilisé comme réactif utilisé avec le sesquiiodide d’allylindium dans l’allylation cis-double des cyclopropènes. Il est utilisé dans la synthèse d’autres composés organiques tels que le N-alkyl 2-pyrrolidone, l’ester d’acide sorbique, etc.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’iodure d’allyle est utilisé comme réactif utilisé avec le sesquiiodide d’allylindium dans l’allylation cis-double des cyclopropènes. Il est utilisé dans la synthèse d’autres composés organiques tels que le N-alkyl 2-pyrrolidone, l’ester d’acide sorbique, etc.

Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther et l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.

Notes
Conserver à 4 °C. Protège contre la chaleur. Conserver loin des agents oxydants. Incompatible avec la chaleur, la lumière, les amines, les nitrures, les composés azo/diazo, les métaux alcalins et les époxydes.

Identifiants chimiques

CAS 556-56-9
Formule moléculaire C3H5I
Poids moléculaire (g/mol) 167.98
Numéro MDL MFCD00001094
Clé InChI HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
PubChem CID 11166
Nom de l’IUPAC 3-iodoprop-1-ène
SOURIRES ICC=C

Spécifications

Nom ou substance chimique Allyl iodide
Nom Remarque Stabilisé avec du cuivre
Point de fusion -99 °C
Densité 1.832
Point d’ébullition 101 °C à 103 °C
Point d’éclair 18 °C (64 °F)
Indice de réfraction 1.554
Formule linéaire CH2=CHCH2I
Quantité 50 g
Numéro UN UN1723
Beilstein 1697594
Sensibilité Sensible à la lumière
Indice de Merck 14,294
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther et l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 167.98
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H225-H300-H314-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H225-H314
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ALLYL IODIDE
EINECSNumber 209-130-4
RTECSNumber UD0450000
TSCA Oui
Recommended Storage Conserver au froid

RUO – Usage réservé à la recherche