missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allyl Diméthyldithiocarbamate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D19445G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D19445G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D19445G Fournisseur TCI America Code fournisseur D19445G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 20821-66-3
Formule moléculaire C6H11NS2
Poids moléculaire (g/mol) 161.281
Numéro MDL MFCD00059057
Clé InChI ZFMLVJCASVPGIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Dimethyldithiocarbamic Acid Allyl Ester
PubChem CID 257640
Nom de l’IUPAC prop-2-ényl N,N-diméthylcarbamodithioate
SOURIRES CN(C)C(=S)SCC=C

Spécifications

Nom ou substance chimique Allyl Dimethyldithiocarbamate
Couleur Jaune
Point d’ébullition 108 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 161.28
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide