missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady Étiquettes vinyles adhésives permanentes toutes saisons pour imprimantes B30

Numéro de catalogue. 17800697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Jaune sur fond blanc
Noir, Orange sur fond blanc
Rouge sur fond blanc
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
17800697 Noir, Jaune sur fond blanc
17800695 Noir, Orange sur fond blanc
17800696 Rouge sur fond blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 17800697 Fournisseur Brady Code fournisseur B3025595HDRYL

Imprimez des en-têtes multilingues ou personnalisez la formulation au-delà du DANGER, AVERTISSEMENT ou PRÉCAUTION sur ces étiquettes adhésives en vinyle à faible rétraction, ultra-agressives, avec des enlecteurs colorés.

  • Idéal pour étiqueter l’équipement, les étagères et presque toutes les autres surfaces industrielles
  • Un matériau très souple avec un adhésif permanent très adhésif adhère aux surfaces rugueuses, très texturées, sale et rudes, à l’intérieur comme à l’extérieur
  • S’adapte et adhère à des surfaces difficiles comme les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux à gaine de papier et les boîtiers soufflés
  • Résistant à l’exposition aux produits chimiques, graisses, huiles, brouillard salin, nettoyants, détergents et crasse industrielle générale
  • Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau; utiliser le numéro de pièce B30-R10000

Spécifications

Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Vinyle
Couleur Noir, Jaune sur fond blanc
Affichage Prudence
Finition Lustré
Format Cartouche (étiquette)
Matériau Vinyle
Côtés à imprimer Impression sur une face
Technologie d’impression Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x P) 6 x 4 po.
Longueur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Longueur (métrique) 10.16 cm
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 15.24 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats