missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Streptavidine, conjugué d’or colloïdal de 10 nm

Numéro de catalogue. A32361
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A32361 0.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A32361 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A32361

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Alexa Fluor™ 488 Streptavidine, conjugué d’or colloïdal de 10 nm

Alexa Fluor™ La 488 streptavidine est composée d’une protéine liant la biotine (streptavidine) fixée de façon covalente à un marquant fluorescent (Alexa Fluor™ colorant). La sreptavidine a une très grande affinité de liaison pour la biotine, et un conjugué de streptavidine est couramment utilisé avec un conjugué de biotine pour la détection spécifique de diverses protéines, motifs protéiques, acides nucléiques et autres molécules (par exemple, un anticorps primaire biotinylé lié à une cible protéique peut être détecté avec une streptavidine marquée fluorescentement). Des stratégies similaires sont utilisées dans de nombreux protocoles de détection, notamment les western blots, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, ainsi que les essais sur microplaques. Alexa Fluor™ Les conjugués de streptavidine à colorant sont fournis sous forme de produit lyophilisé de 1 mg ou en volumes de 0,5 mL d’une solution de 2 mg/mL.

Caractéristiques importantes des Alexa Fluor™ 488 conjugués de streptavidine :
  • Alexa Fluor™ Le conjugué de 488 streptavidine a des maxima Ex/Em de ∼ (495/519)
  • Fluorescence brillante et phototable
  • Solubilité élevée dans les solutions aqueuses
  • Disponible en plusieurs couleurs
  • Idéal pour les Western blots, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, les essais sur microplaques et plus encore

    . Les propriétés des Alexa Fluor™ colorants
    Alexa Fluor™ sont des colorants fluorescents organiques développés pour une meilleure performance en imagerie et autres protocoles d’étiquetage, et présentent une meilleure photostabilité et brillance ainsi qu’une solubilité accrue en solutions aqueuses. Disponibles dans une large gamme de couleurs, ces teintures sont un bon choix pour la plupart des applications d’imagerie.

    Bloquage de la biotine
    endogèneLes biotines naturelles peuvent interférer avec les schémas de détection de la biotine-streptavidine. Pour des expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit endogène de blocage de biotine afin de minimiser cette interférence.

    Pour la recherche seulement. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.
  • Spécifications

    Concentration 30 μg/mL
    Conjugué Alexa Fluor 488, Or colloïdal
    Quantité 0.5 mL
    Contenu et stockage À conserver au réfrigérateur (28 – °C) et à protéger de la lumière.
    Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
    Forme Liquide
    Gamme de produit Alexa Fluor
    Type de produit Conjugué de la sreptavidine (fluorescent)
    Étiquette ou colorant Alexa Fluor Colorants

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.