missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme secondaire pharmaceutique alendronate de sodium, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Industries mises en vedette : Pharmaceutique (petite molécule)
Spécifications
Spécifications
| CAS | 121268-17-5 |
| Remarques sur le degré de pureté | Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP et BP, lorsqu’elles sont disponibles. |
| Formule linéaire | C4H12 NaNO7P2 · 3 H2O |
| Numéro MDL | MFCD01748233 |
| Synonyme | Alendronate sodium trihydrate; 4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl phosphonic acid, monosodium; MK-217 |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 325.12 |
| Niveau | Matériel de référence certifié |