missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Albumine, bovine, fraction V, BAKER™, J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 2002210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Emballage:
Bouteille en verre ambré à large bouche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
2002210 10 g Bouteille en verre ambré à large bouche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 2002210 Fournisseur Avantor Code fournisseur A46402

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une qualité de produits chimiques destinés à un usage en laboratoire

Identifiants chimiques

CAS 9048-46-8
Numéro MDL MFCD00145743

Spécifications

Nom ou substance chimique Albumin, Bovine
Nom Remarque Fraction V
Emballage Bouteille en verre ambré à large bouche
Quantité 10 g