missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Albendazole, 98+%

Numéro de catalogue. AAH2592522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2592522 100 g
AAH2592509 10 g
AAH2592518 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH2592522 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2592522

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 54965-21-8 | C12H15N3O2S | 265,33 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 54965-21-8
Formule moléculaire C12H15N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 265.33
Numéro MDL MFCD00083232
Clé InChI HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme albendazole, albenza, eskazole, valbazen, zentel, albendazol, proftril, albendazolum, bilutac, zental
PubChem CID 2082
ChEBI CHEBI:16664
Nom de l’IUPAC méthyle N-(6-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SOURIRES CCCSC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Albendazole
Point de fusion 208 °C à 210 °C
Quantité 100 g
Indice de Merck 14,210
Poids de formule 265.34
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H315-H319-H335-H360D
Hazard Statement GHS H Statement
H360-H302
May damage fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Precautionary Statement P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 259-414-7
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche