missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva AKTA Démarre le système de chromatographie

Numéro de catalogue. 29022094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,5 à 5 mL/min.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Débit
29022094 0,5 à 5 mL/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 29022094 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29022094
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

AKTA Start est un système de chromatographie facile à utiliser qui automatise les procédures de purification manuelle en utilisant par exemple HiTrap des colonnes.

AKTA Start est un système de chromatographie préparatoire pour la purification des protéines à l’échelle du laboratoire. AKTA Start est conçu comme un système autonome, avec un design intuitif, un chemin de flux simple et une interface conviviale. Avec le AKTA démarrage, il est facile de purifier une grande variété de protéines en utilisant des méthodes intégrées de démarrage rapide ou des modèles prédéfinis, ou en créant vos propres méthodes. AKTA Start peut être combiné avec le collecteur de fractions Frac30, le logiciel de contrôle Start 1.0 convivial UNICORN™ , et des colonnes préemballées axées sur l’application pour une solution automatisée.

AKTA START offre les fonctionnalités suivantes :

  • Solution compacte pour une purification rapide et fiable des protéines en une seule étape
  • Options d’injection d’échantillons et de collecte de fractions
  • Méthodes de démarrage rapide et modèles pour les techniques courantes de purification
  • Affichage tactile intuitif et surveillance en temps réel

Spécifications

À utiliser avec (application) Utilisation de colonnes d’exemple HiTrap
Comprend Système autonome avec boîte d’accessoires et documentation utilisateur, le collecteur de fractions et UNICORN le logiciel de démarrage sont des modules optionnels
Tension 100/120/220/240 VAC
Quantité 1 de chaque
Débit 0,5 à 5 mL/min.
Pression de fonctionnement 0,5 Mpa
Catégorie AKTA Démarre le système de chromatographie
Largeur (métrique) 340 mm
Hauteur (métrique) 360 mm