missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agarose, qualité réactif en biologie moléculaire, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN19398390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19398390 500 g
ICN19398310 10 g
ICN19398325 25 g
ICN19398350 50 g
ICN19398380 100 g
ICN19398383 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. ICN19398390 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219398390

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 9012-36-6
Synonyme 3, 6-Anhydro-a-L-galacto-β-D-galactan, Sepharose

Spécifications

Nom ou substance chimique Agarose
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Niveau Biologie moléculaire
EINECSNumber 232-731-8
Recommended Storage Température ambiante