missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agarose, point de fusion bas, grade analytique, Promega™

Numéro de catalogue. PRV2111
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PRV2111 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PRV2111 Fournisseur Promega Corporation Code fournisseur V2111

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour les applications nécessitant la récupération de fragments d’ADN intacts après électrophorèse sur gel.

  • Qualité testée et certifiée exempte d’activité DNase et RNase

Spécifications

Nom ou substance chimique Agarose Low Melting Point
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Niveau Analytique