missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Agarose, température de gélification élevée, réactif de biologie moléculaire

Numéro de catalogue. AAJ6670422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ6670422 100 g
AAJ6670414 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAJ6670422 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J6670422

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 9012-36-6

Une forte résistance en gel permet la formation de gel à faibles concentrations. Idéal pour les tests de sensibilité aux antibiotiques, la RIM, la double diffusion et d’autres applications immunologiques

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

  • Une forte résistance en gel permet la formation de gel à faibles concentrations
  • Idéal pour les tests de sensibilité aux antibiotiques, la RIM, la double diffusion et d’autres applications immunologiques

Identifiants chimiques

CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294

Spécifications

Nom ou substance chimique Agarose
Nom Remarque température de gélification élevée, réactif de biologie moléculaire
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopique; Sensible à l’humidité
EINECSNumber 232-731-8
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche