missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agar, granulaire, NF, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18600327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
125 g
500 g
2.5 kg
50 kg
Packaging:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
Seau en poly
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity Packaging
18600327 125 g Bouteille en polyéthylène
18600328 500 g Bouteille en polyéthylène
18600329 2.5 kg Seau en poly
18600330 50 kg Fût en fibre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18600327 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur AG105125GM
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

AG105, 9002-18-0

Spectrum™ L’agar chimique, granulaire, NF est utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour de nombreuses applications telles que l’agent de suspension, les lubrifiants chirurgicaux et dans la préparation d’émulsions, de suspensions et de capsules. Tous les produits de qualité NF de Spectrum Chemical sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication (cGMP) en vigueur selon la partie 211 du 21CFR dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 9002-18-0
Molecular Formula C14H24O9
Molecular Weight (g/mol) 336.34
InChI Key GYYDPBCUIJTIBM-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-({4-hydroxy-3-méthyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octane-8-yl}oxy)-6-(hydroxyméthyl)-4-méthoxyoxane-3,5-diol
SMILES COC1C(O)C(CO)OC(OC2C3COC2C(O)C(C)O3)C1O

Spécifications

CAS Max % 100%
Packaging Bouteille en polyéthylène
Quantity 125 g
Grade NF