missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advanced Instruments Normes de l’osmomètre

Numéro de catalogue. 22046611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
1 000 mOsm/kg H2O
200 mOsm/kg H2O
400 mOsm/kg H2O
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Concentration
22046611 1 000 mOsm/kg H2O
22046608 200 mOsm/kg H2O
22046609 400 mOsm/kg H2O
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 22046611 Fournisseur Advanced Instruments Code fournisseur 3MA100
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour le diagnostic in vitro

  • Sel de sodium tétrahydraté du 2-hydroxybiphényle
  • 1 % ajouté comme agent de conservation

Spécifications

Contenu et stockage 2C à 30C
Concentration 1 000 mOsm/kg H2O
À utiliser avec (équipement) Osmomètres 3250, 3900 et A2O
Catégorie Normes d’étalonnage de l’osmomètre
Comprend Sel de sodium tétrahydraté de 2-hydroxybiphényle, ajouté à raison de 0,01 % comme agent de conservation
Utilisation prévue Pour vérifier les performances de votre osmomètre et tester les méthodes, utilisation à des fins de diagnostic in vitro.
Quantité 10 x 2 mL