missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advanced Instruments Kit de linéarité d’osmolalité

Numéro de catalogue. 22046780
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Micro-osmomètre 3320
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement)
22046780 Micro-osmomètre 3320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22046780 Fournisseur Advanced Instruments Code fournisseur 3LA028
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour surveiller les performances de tout osmomètre dans la plage 0 à 2000 mOsm/kg

  • Chaque niveau de norme fourni dans le kit doit être testé et documenté afin de vérifier la plage de résultats des patients à signaler.
  • Exécutez le réglage de linéarité jusqu'à obtenir des résultats précis ou jusqu’à ce qu’un recalibrage soit nécessaire.
  • Pour usage diagnostique in vitro avec toutes les marques d’osmomètres

Spécifications

Certifications/Conformité CLIA, CE
Contenu et stockage 2C à 30C
Concentration 100, 500, 900, 1 500 et 2 000 mOsm/kg H2O
À utiliser avec (équipement) Micro-osmomètre 3320
Catégorie Kit de linéarité d’osmolalité
Utilisation prévue Surveillance des performances de tout osmomètre dans la plage comprise entre 0 et 2000 mOsm/kg
Quantité 10 x 5 mL